Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorothiobenzamide

Synonyms: 4-Fluorobenzothioamide

021324-1G 021324-5G 021324-25G
FLUO021324-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021324-1G FLUO021324-5G FLUO021324-25G
4-Fluorothiobenzamide
4-Fluorothiobenzamide


Formule: C₇H₆FNS
MW: 155,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD01313285
Numéro CAS: 22179-72-2
EINECS: 244-820-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité