7-Hydroxyflavone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18538.03 A18538.06
A18538.03EA 61.8 EUR InStock
A18538.03 A18538.06
7-Hydroxyflavone ≥98%
7-Hydroxyflavone
Purity: 98% CAS No.: 6665-86-7 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 245-247° Beilstein Reference: 194089
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 245…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006835
Numéro CAS: 6665-86-7
EINECS: 229-705-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité