Daidzeine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4',7-Dihydroxyisoflavone7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
MOLEM17127849EA 0 EUR InStock
MOLEM17127849
Daidzeine
Daidzeine
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point d'ébullition: 513 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212…214 °C
Numéro MDL: MFCD00016954
Numéro CAS: 486-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité