4-Hydroxybenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24222.06 B24222.14
B24222.06EA 49.8 EUR InStock
B24222.06 B24222.14
4-Hydroxybenzamide ≥98%
4-Hydroxybenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 619-57-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 159-162° Beilstein Reference: 1906921
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007997
Numéro CAS: 619-57-8
EINECS: 210-602-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité