4-Hydroxycarbazole 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
366960010 366960050
ACRO366960010EA 39.9 EUR InStock
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hydroxycarbazole 98+%
4-Hydroxycarbazole
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178385
Numéro CAS: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité