4-Hydroxythiobenzamide ≥98%
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzothioamide
H32780.06 H32780.14
H32780.06 H32780.14
4-Hydroxythiobenzamide ≥98%
4-Hydroxythiobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 25984-63-8 Molecular Formula: C7H7NOS Formula Weight: 153.20 Melting Point: 181-185° MDL No.: MFCD04973332
Formule: C₇H₇NOS
MW: 153,2 g/mol
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973332
Numéro CAS: 25984-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité