Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25626.14EA 703 EUR InStock
B25626.14 B25626.06
Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque ≥97%
Acide 4-iodo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄INO₄
MW: 293,02 g/mol
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00502399
Numéro CAS: 35674-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité