4-Méthoxybenzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125720250 125720050
ACRO125720250EA 103 EUR InStock
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Méthoxybenzamide 97%
4-Méthoxybenzamide
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 295 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007995
Numéro CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité