Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A19931.06 A19931.22
A19931.06EA 78.5 EUR InStock
A19931.06 A19931.22
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle 95%
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle
Purity: 95% CAS No.: 616-83-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 33-36° Boiling Point: 152-154°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00129811
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129811
Numéro CAS: 616-83-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité