4-Nitrobenzènesulfonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18101.06 A18101.14
A18101.06EA 54.1 EUR InStock
A18101.06 A18101.14
4-Nitrobenzènesulfonamide ≥97%
4-Nitrobenzènesulfonamide
Purity: 97% CAS No.: 6325-93-5 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 178-181° MDL No.: MFCD00007937
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007937
Numéro CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité