Chlorure de 4-pentylbenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19929.88EA 48.3 EUR InStock
A19929.88 A19929.09
Chlorure de 4-pentylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 4-pentylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246,76 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173759
Numéro CAS: 73948-18-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité