Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle
Synonyms: 4-Propylbenzene-1-sulphonyl chloride
003807-5G 003807-25G 003807-10G
FLUO003807-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003807-5G FLUO003807-25G FLUO003807-10G
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Point d'ébullition: 113…113.5 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00041508
Numéro CAS: 63014-04-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité