5,6-Dihydroxyflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
H27039.MD H27039.06
H27039.MDEA 88.4 EUR InStock
H27039.MD H27039.06
5,6-Dihydroxyflavone ≥97%
5,6-Dihydroxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 6665-66-3 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 MDL No.: MFCD00601534
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00601534
Numéro CAS: 6665-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité