5-Bromo-1-pentanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromopentan-1-ol
B1848-25G B1848-5G
TCIAB1848-25GEA 147 EUR InStock
TCIAB1848-25G TCIAB1848-5G
5-Bromo-1-pentanol ≥90.0% (par GC)
5-Bromo-1-pentanol
Formule: C₅H₁₁BrO
MW: 167,05 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00061101
Numéro CAS: 34626-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bd1aabddac1df5ad62b00986e433c45ddbecdbd&vid=4bd1aabddac1df5ad62b00986e433c45ddbecdbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité