5-Chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12685.03 A12685.06
A12685.03EA 59 EUR InStock
A12685.03 A12685.06
5-Chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole ≥98%
5-Chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1131-17-5 Molecular Formula: C10H9ClN2 Formula Weight: 192.64 Boiling Point: 114-115°/4mm MDL No.: MFCD00067853
Formule: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,65 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067853
Numéro CAS: 1131-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité