2',6-Dihydroxyflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6,2'-Dihydroxyflavone6-Hydroxy-2-(2-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
H27229.06EA 337 EUR InStock
H27229.06 H27229.03
2',6-Dihydroxyflavone ≥97%
2',6-Dihydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017676
Numéro CAS: 92439-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité