6-Hydroxyflavone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25016.03 B25016.06
B25016.03EA 57.1 EUR InStock
B25016.03 B25016.06
6-Hydroxyflavone ≥98%
6-Hydroxyflavone
Purity: 98% CAS No.: 6665-83-4 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 15827
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017329
Numéro CAS: 6665-83-4
EINECS: 229-704-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité