Methylprednisolone
Fournisseur: Molekula
MOLE63497298-1GEA 0 EUR InStock
MOLE63497298-1G
Methylprednisolone
Methylprednisolone
Formule: C₂₂H₃₀O₅
MW: 374,48 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Numéro MDL: MFCD00010591
Numéro CAS: 83-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité