6-Chloro-2-hexanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53462.14EA 304 EUR InStock
H53462.14 H53462.06
6-Chloro-2-hexanone ≥98%
6-Chloro-2-hexanone
Purity: 98%
CAS No.: 10226-30-9
Molecular Formula: C6H11ClO
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 86°/16mm
MDL No.: MFCD00191625
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C (16 mmHg)
Densité: 1,02
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10226-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité