6-Heptynoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53519.03 H53519.06 H53519.14
H53519.03EA 53.4 EUR InStock
H53519.03 H53519.06 H53519.14
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Purity: 95% CAS No.: 30964-00-2 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.451 Boiling Point: 93-94°/1mm Beilstein Reference: 1747024 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00239430
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C (1 mmHg)
Densité: 0.997
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239430
Numéro CAS: 30964-00-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité