5-Hydroxyflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14187.MC L14187.ME
L14187.MCEA 46.9 EUR InStock
L14187.MC L14187.ME
5-Hydroxyflavone ≥97%
5-Hydroxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 491-78-1 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 194429
Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016944
Numéro CAS: 491-78-1
EINECS: 207-743-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité