Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
189071000 189075000 189070025
ACRO189071000EA 38.2 EUR InStock
ACRO189071000 ACRO189075000 ACRO189070025
Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique 98%
Acide (±)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Point de fusion: >195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074827
Numéro CAS: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 % (105°C)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dried substance)
Clarity of solution (20% aq. soln.) clear
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -15° to -22° (20°C, 589 nm) (1% in water)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité