9,10-Anthraquinone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
67372-1G 67372-250MG
67372-1GEA 165 EUR InStock
67372-1G 67372-250MG
9,10-Anthraquinone, Supelco®
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…169 °C
Densité: 1.419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00001188
Numéro CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dc686aaeb48af50251ee8cc5ace39f470a62025&vid=6e39a99ef6b83a0dc5e25ca3b30191fca3ce062e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité