Dexamethasone, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Dexamethasonum
265005-100EA 201 EUR InStock
265005-100
Dexamethasone, Millipore®
Dexamethasone
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392,47 g/mol
Point de fusion: 268…271 °C
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité