Dexamethasone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17590.06 A17590.03 A17590.14
A17590.06EA 465 EUR InStock
A17590.06 A17590.03 A17590.14
Dexamethasone ≥98%
Dexamethasone
Purity: 98% CAS No.: 50-02-2 Molecular Formula: C22H29FO5 Formula Weight: 392.47 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 2066651 Merck Reference: 14,2943 Optical Rotation: +75° (c=1 in doxane) MDL No.: MFCD00064136
Anti-inflammatory glucocorticoid
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
Point de fusion: ∼ 260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Merck Index: 14,2943
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité