Benzoate de 2-naph ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1108-25G B1108-500G
TCIAB1108-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB1108-25G TCIAB1108-500G
Benzoate de 2-naph ≥98.0% (par GC)
Benzoate de 2-naph
Formule: C₁₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 414 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…106 °C
Densité: 1,1136 g/cm³ (110 °C)
Numéro MDL: MFCD00014320
Numéro CAS: 93-44-7
EINECS: 202-247-1
Merck Index: 14,06408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc53e4c0b87fc00f3b34704fed60ba890509bb36&vid=04675feb6fd58073965fdbdd889cc0d3a13e5ac3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité