N-(Hydroxyméthyl)benzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12250.09 A12250.14 A12250.30
A12250.09EA 40.6 EUR InStock
A12250.09 A12250.14 A12250.30
N-(Hydroxyméthyl)benzamide ≥98%
N-(Hydroxyméthyl)benzamide
Purity: 98% CAS No.: 6282-02-6 Molecular Formula: C6H5CONHCH2OH Formula Weight: 151.17 Melting Point: 94-96° Beilstein Reference: 2045129
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014415
Numéro CAS: 6282-02-6
EINECS: 228-495-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité