Phénylamidine chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
401790250 401791000 401790050 401795000
ACRO401790250EA 96.8 EUR InStock
ACRO401790250 ACRO401791000 ACRO401790050 ACRO401795000
Phénylamidine chlorhydrate 99%
Phénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉ClN₂
Point de fusion: 167…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité