Phénylamidine chlorhydrate
Fournisseur: Serva
Synonyms: Chlorure de benzamidinium
SERA14525.01EA 0 EUR InStock
SERA14525.01 SERA14525.02
Phénylamidine chlorhydrate
Phénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 156,61 g/mol
Point de fusion: 174…179 °C
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 1670-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité