Phénylamidine chlorhydrate hydraté, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20122.0025 8.20122.1000 8.20122.0002
8.20122.0025EA 117 EUR InStock
8.20122.0025 8.20122.1000 8.20122.0002
Phénylamidine chlorhydrate hydraté, Sigma-Aldrich®
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Formule: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
MW: 174,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité