N,N-Diméthylbenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18766.14 A18766.22 A18766.36
A18766.14EA 49.7 EUR InStock
A18766.14 A18766.22 A18766.36
N,N-Diméthylbenzamide ≥98%
N,N-Diméthylbenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 611-74-5 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 132-133°/15mm Beilstein Reference: 774955 MDL No.: MFCD00008320
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 132…133 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (23 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008320
Numéro CAS: 611-74-5
EINECS: 210-279-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité