Benzenesulfonate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
413991000 413990250
ACRO413991000EA 72.8 EUR InStock
ACRO413991000 ACRO413990250
Benzenesulfonate de méthyle 99%
Benzenesulfonate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃S
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014737
Numéro CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité