Bilirubine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
2011-1EA 377 EUR InStock
2011-1
Bilirubine, Millipore®
Bilirubine
Formule: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Point de fusion: > 360 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005499
Numéro CAS: 635-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité