Carbazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10985000EA 70.7 EUR InStock
EHERC10985000
Carbazole
Carbazole
Formule: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004960
Numéro CAS: 86-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité