Carbazole, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 30.1 EUR InStock
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Formule: C₁₂H₉N
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004960
Numéro CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité