Chloroacétate de benzyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 45.2 EUR InStock
ACRO336160050 ACRO336160250
Chloroacétate de benzyle 98%
Chloroacétate de benzyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (12 mmHg)
Densité: 1.22 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00157062
Numéro CAS: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité