Diaminomaleonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
172700250 172701000 172705000
ACRO172700250EA 35.7 EUR InStock
ACRO172700250 ACRO172701000 ACRO172705000
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Formule: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…179 °C
Densité: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001870
Numéro CAS: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité