cis-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
265850010 265850050
ACRO265850010EA 465 EUR InStock
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,64 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143981
Numéro CAS: 6936-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité