cis-2-Hexène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Z)-2-Hexene
H53506.06 H53506.14
H53506.06EA 77.3 EUR InStock
H53506.06 H53506.14
cis-2-Hexène 96%
cis-2-Hexène
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C
Point de fusion: –141.1 °C
Densité: 0.669
Point d'éclair: –25 °C (–13 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066520
Numéro CAS: 7688-21-3
EINECS: 231-697-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité