Coronene
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-272EA 486 EUR InStock
PROOBCR-272
Coronene
Coronene
Formule: C₂₄H₁₂
MW: 300,36 g/mol
Point d'ébullition: 525 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 437…440 °C
Densité: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004134
Numéro CAS: 191-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité