Acétonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
34998-7L 34998-45L 34998-1L 34998-2.5L 34998-4X2.5L 34998-6X1L 34998-18L
34998-7LEA 1600 EUR InStock
34998-7L 34998-45L 34998-1L 34998-2.5L 34998-4X2.5L 34998-6X1L 34998-18L
Acétonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Acetonitrile
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -46 °C
Densité: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 973 °F
Assay (GC) Min. 99.90 %
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Vapor Density 1.41 (vs air)
Non-volatile matter Max. 0.0002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.0044
Absorbance at 250 nm Max. 0.0044
Absorbance at 235 nm Max. 0.0044
Absorbance at 228 nm Max. 0.005
Absorbance at 200 nm Max. 0.02
Absorbance at 195 nm Max. 0.10
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
HPLC Gradient at 210 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 0.2 mAU
Baseline drift at 210 nm Max. 12 mAU
Measuring Range ≤12 mAU baseline drift, (210 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité