Cyclamate de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Attention
8578.1 8578.2
ROTH8578.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH8578.1 ROTH8578.2
Cyclamate de sodium
Cyclamate de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₃S
Point de fusion: 265 °C
Numéro MDL: MFCD00003827
Numéro CAS: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Merck Index: 12,02770
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité