Acide cyclohexylacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexaneacetic acid
H31986.06 H31986.14
H31986.06EA 39.7 EUR InStock
H31986.06 H31986.14
Acide cyclohexylacétique ≥98%
Acide cyclohexylacétique
Purity: 98% CAS No.: 5292-21-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.2 Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° MDL No.: MFCD00001518
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 242…244 °C
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1.007
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001518
Numéro CAS: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité