Cytochalasin B
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 78.6 EUR InStock
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formule: C₂₉H₃₇NO₅
Point de fusion: 218…223 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077704
Numéro CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité