Cytochalasin B (de Helminthosporium dematioideum), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
250233-5EA 395 EUR InStock
250233-5
Cytochalasin B (de Helminthosporium dematioideum), Millipore®
Cytochalasin B
Formule: C₂₉H₃₇NO₅
MW: 479,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077704
Numéro CAS: 14930-96-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité