Cytochalasin D (de Zygosporium mansoni), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
250255-1EA 217 EUR InStock
250255-1
Cytochalasin D (de Zygosporium mansoni), Calbiochem®
Cytochalasin D
Formule: C₃₀H₃₇NO₆
MW: 507,63 g/mol
Numéro CAS: 22144-77-0
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité