Décacarbonyldirhénium ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
STRE75-1800-5GEA 559 EUR InStock
STRE75-1800-5G
Décacarbonyldirhénium ≥98%
Décacarbonyldirhénium
Metal Carbonyls, Volatile Metal Carbonyls for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₁₀O₁₀Re₂
MW: 652,52 g/mol
Point de fusion: 170 °C (déc.)
Densité: 2,87
Numéro MDL: MFCD00011198
Numéro CAS: 14285-68-8
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité