Diéthoxyacétate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00390.14 L00390.22
L00390.14EA 55.4 EUR InStock
L00390.14 L00390.22
Diéthoxyacétate d'éthyle ≥97%
Diéthoxyacétate d'éthyle
Purity: 97+% CAS No.: 6065-82-3 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 878579 MDL No.: MFCD00009231
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 198…200 °C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009231
Numéro CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité