Digitoxine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Digitoxoside
EHERC12633800EA 85.6 EUR InStock
EHERC12633800
Digitoxine
Digitoxine
Formule: C₄₁H₆₄O₁₃
MW: 764,95 g/mol
Point de fusion: 276 °C
Numéro MDL: MFCD00003686
Numéro CAS: 71-63-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité