Dihydrocytochalasin B, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
250225-1EA 217 EUR InStock
250225-1
Dihydrocytochalasin B, Calbiochem®
Dihydrocytochalasin B
Formule: C₂₉H₃₉NO₅
MW: 481,63 g/mol
Point de fusion: 198…203 °C
Numéro CAS: 39156-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité